Merck
47462
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu(OtBu)-OPfp
≥98.0%
別名:
Fmoc-L-glutamic acid 5-tert-butyl 1-(pentafluorophenyl) ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H26F5NO6
CAS番号:
分子量:
591.52
Beilstein:
3642680
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
≥98.0%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)Oc4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F
InChI
1S/C30H26F5NO6/c1-30(2,3)42-21(37)13-12-20(28(38)41-27-25(34)23(32)22(31)24(33)26(27)35)36-29(39)40-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,36,39)/t20-/m0/s1
InChI Key
AIDYQYOPUBOMTR-FQEVSTJZSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47462-1G:
47462-BULK:
47462-5G:
47462-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)