Merck
474290
Sigma-Aldrich
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,10,10,10-Hexadecafluoro-9-(trifluoromethyl)decyl methacrylate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2(CF2)6CF(CF3)2
CAS番号:
分子量:
582.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
含みます
0.01% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
屈折率
n20/D 1.345 (lit.)
bp
116 °C/6 mmHg (lit.)
密度
1.629 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
474290-VAR:
474290-BULK:
474290-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)