Merck
473871
Sigma-Aldrich
Ethyl difluoroiodoacetate
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H5F2IO2
CAS番号:
分子量:
249.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
含みます
copper as stabilizer
SMILES記法
CCOC(=O)C(F)(F)I
InChI
1S/C4H5F2IO2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3
InChI Key
HGWXXIZVRRTDKT-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
473871-BULK:
473871-1G:
473871-VAR:
473871-250MG:
試験成績書(COA)