Merck
473367
Sigma-Aldrich
(1S,4S)-(−)-2-(4-Fluorophenyl)-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H13FN2 · HBr
CAS番号:
分子量:
273.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
光学活性
[α]22/D −68°, c = 1 in H2O
mp
225-230 °C (lit.)
SMILES記法
Br.[H][C@]12CN(c3ccc(F)cc3)[C@]([H])(CN1)C2
InChI
1S/C11H13FN2.BrH/c12-8-1-3-10(4-2-8)14-7-9-5-11(14)6-13-9;/h1-4,9,11,13H,5-7H2;1H/t9-,11-;/m0./s1
InChI Key
HDMUZFRUGPXOBN-ROLPUNSJSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
473367-VAR:
473367-500MG:
473367-100MG:
473367-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)