Merck
473332
Sigma-Aldrich
Potassium hydrogenarsenate dihydrate
99.99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2HAsO4·2H2O
CAS番号:
分子量:
254.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.99%
mp
300 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O.O.[K+].[K+].O[As]([O-])([O-])=O
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
473332-100G:4548173156583
473332-100G-PW:
473332-25G:4548173156590
473332-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)