Merck
47292
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-(2-pyridyl)-Ala-OH
≥97.0% (HPLC)
別名:
Fmoc-3-(2-pyridyl)-L-alanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H20N2O4
CAS番号:
分子量:
388.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@H](Cc1ccccn1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C23H20N2O4/c26-22(27)21(13-15-7-5-6-12-24-15)25-23(28)29-14-20-18-10-3-1-8-16(18)17-9-2-4-11-19(17)20/h1-12,20-21H,13-14H2,(H,25,28)(H,26,27)/t21-/m0/s1
InChI Key
DXIVJCDZOMUITR-NRFANRHFSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47292-5G:
47292-BULK:
47292-1G:
47292-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)