Merck
472190
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(CF3)NCO
CAS番号:
分子量:
205.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.455 (lit.)
bp
53 °C/2.5 mmHg (lit.)
密度
1.418 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccc(cc1N=C=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F4NO/c9-6-2-1-5(8(10,11)12)3-7(6)13-4-14/h1-3H
InChI Key
NAIKHCBDZGSGHH-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate is a fluorinated building block.
アプリケーション
Useful pharmaceutical building block for the preparation of ureas from amines.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
472190-BULK:
472190-VAR:
472190-500MG:
472190-2G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhiqin Ji et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(16), 4326-4330 (2006-06-01)
A series of isothiazolopyrimidines and isoxazolopyrimidines were synthesized and identified as potent KDR inhibitors. SAR studies led to isothiazolopyrimidine urea analogs that potently inhibit VEGFR tyrosine kinases (KDR enzymatic and cellular IC(50) values below 10 nM) as well as cKIT