Merck
471992
Sigma-Aldrich
1-(Benzyloxymethyl)tri(ethylene glycol)
98%
別名:
1-[2-(2-ヒドロキシエトキシ)エトキシ]-3-ベンジルオキシ-2-プロパノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2OCH2CH(OH)CH2(OCH2CH2)2OH
CAS番号:
分子量:
270.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.513 (lit.)
密度
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCCOCCOCC(O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C14H22O5/c15-6-7-17-8-9-18-11-14(16)12-19-10-13-4-2-1-3-5-13/h1-5,14-16H,6-12H2
InChI Key
NBHGNLCQKXLUAJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Starting material for 388424 and other crown ethers.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
471992-5ML:
471992-25ML:
471992-BULK:
471992-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 52, 2057-2057 (1987)