Merck
471631
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α-[(3-Methoxy-1-methyl-3-oxo-1-propenyl)amino]-1,4-cyclohexadiene-1-acetic acid sodium salt
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H16NNaO4
CAS番号:
分子量:
273.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D +83°, c = 1 in H2O
mp
240 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Na+].COC(=O)\C=C(/C)N[C@@H](C([O-])=O)C1=CCC=CC1
InChI
1S/C13H17NO4.Na/c1-9(8-11(15)18-2)14-12(13(16)17)10-6-4-3-5-7-10;/h3-4,7-8,12,14H,5-6H2,1-2H3,(H,16,17);/q;+1/p-1/b9-8+;/t12-;/m1./s1
InChI Key
XWVDGMIXJIIFTO-UYZIEVLVSA-M
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
471631-VAR:
471631-BULK:
471631-1G:
471631-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)