Merck
471062
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H19N
CAS番号:
分子量:
189.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.549 (lit.)
bp
123 °C/5 mmHg (lit.)
密度
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
CC1CC(C)(C)Nc2cc(C)ccc12
InChI
1S/C13H19N/c1-9-5-6-11-10(2)8-13(3,4)14-12(11)7-9/h5-7,10,14H,8H2,1-4H3
InChI Key
NRWNXIXJZMSDAU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
471062-BULK:
471062-25ML:
471062-VAR:
471062-5ML:
試験成績書(COA)