Merck
469343
Sigma-Aldrich
4′-(トリフルオロメチル)プロピオフェノン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C6H4COC2H5
CAS番号:
分子量:
202.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
bp
216 °C (lit.)
mp
36-39 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O/c1-2-9(14)7-3-5-8(6-4-7)10(11,12)13/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
QFKOWENRSZZLPK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
210.2 °F - closed cup
引火点(℃)
99 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
469343-5G:
469343-BULK:
469343-VAR:
469343-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)