Merck
469025
Sigma-Aldrich
tert-Butylferrocene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Fe(C5H5)(C5H4C(CH3)3)
CAS番号:
分子量:
242.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
反応適合性
core: iron
reagent type: catalyst
屈折率
n20/D 1.579 (lit.)
bp
96 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)(C)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C9H13.C5H5.Fe/c1-9(2,3)8-6-4-5-7-8;1-2-4-5-3-1;/h4-7H,1-3H3;1-5H;
InChI Key
DOUYOVFHQKVSSJ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)