Merck
467960
Sigma-Aldrich
3-Methylcinnamic acid, predominantly trans
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4CH=CHCO2H
CAS番号:
分子量:
162.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
115-118 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccc(\C=C\C(O)=O)c1
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
467960-VAR:
467960-1G:
467960-BULK:
試験成績書(COA)