Merck
467502
Sigma-Aldrich
(4-Morpholinylmethyl)benzotriazole, mixture of Bt1 and Bt2 isomers
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H14N4O
CAS番号:
分子量:
218.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
104-107 °C (lit.)
SMILES記法
C1CN(CCO1)Cn2nnc3ccccc23
InChI
1S/C11H14N4O/c1-2-4-11-10(3-1)12-13-15(11)9-14-5-7-16-8-6-14/h1-4H,5-9H2
InChI Key
YZYQTUBWZGCDLR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
467502-VAR:
467502-1G:
467502-250MG:
467502-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)