Merck
467251
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-isocyanatobenzoate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
OCNC6H4CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
191.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
28-31 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)c1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C10H9NO3/c1-2-14-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11-7-12/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
HXVGHXDQGUPUKY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
467251-BULK:
467251-VAR:
467251-25G:
467251-1G:
467251-5G:
試験成績書(COA)