Merck
465887
Sigma-Aldrich
trans-3,5-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3)2C6H3CH=CHCO2H
CAS番号:
分子量:
284.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
166-169 °C (lit.)
SMILES記法
[H]\C(=C(\[H])c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C11H6F6O2/c12-10(13,14)7-3-6(1-2-9(18)19)4-8(5-7)11(15,16)17/h1-5H,(H,18,19)/b2-1+
InChI Key
IZKCKOPHMWHBHR-OWOJBTEDSA-N
アプリケーション
trans-3,5-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid (F-CIN) was employed as hydrophobic probe to investigate the interactions between hydrophobic guest molecules and polymers forming the micelle core.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
465887-1G:
465887-5G:
465887-VAR:
465887-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cristiano Giacomelli et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 23(13), 6947-6955 (2007-05-26)
Block copolymer micelles find application in many fields as nanocarriers, especially in drug delivery. We report herein that specific interactions between hydrophobic guest molecules and core-forming segments can significantly improve the loading capacity of polymeric micelles. High loading capacities (>100%