Merck
465798
Sigma-Aldrich
2-tert-ブチル-4-エチルフェノール
99%
別名:
2-tert -Butyl-4-ethylphenol, 4-Ethyl-2-tert -butylphenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CC6H3(C2H5)OH
CAS番号:
分子量:
178.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
bp
250 °C (lit.)
mp
28-32 °C (lit.)
密度
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H18O/c1-5-9-6-7-11(13)10(8-9)12(2,3)4/h6-8,13H,5H2,1-4H3
InChI Key
LZHCVNIARUXHAL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
465798-BULK:
465798-VAR:
465798-500G:
465798-100G:
465798-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T Mizutani et al.
Toxicology and applied pharmacology, 69(2), 283-290 (1983-06-30)
A comparative test in mice for pulmonary toxicity between butylated hydroxytoluene (2,6-di-tert.-butyl-4-methylphenol, BHT) and 2,6-di-tert.-butyl-4-[alpha, alpha, alpha-2H3]methylphenol (BHT-d3) showed a significantly lower toxic potency of the latter. The rate of in vitro BHT metabolism to 2,6-di-tert.-butyl-4-methylene-2,5-cyclohexadienone (BHT-QM) was slowed by
Cynthia D Selassie et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(23), 7234-7242 (2005-11-11)
In this comprehensive study on the caspase-mediated apoptosis-inducing effect of 51 substituted phenols in a murine leukemia cell line (L1210), we determined the concentrations needed to induce caspase activity by 50% (I50) and utilized these data to develop the following