Merck
465607
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylbenzotriazolemethanamine, mixture of Bt1 and Bt2 isomers
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12N4
CAS番号:
分子量:
176.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
不純物
<25% N,N-Dimethyl-2H-benzotriazole-2-methanamine
mp
98-103 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)CN(N=N1)C2=C1C=CC=C2.CN(C)CN3N=C4C=CC=CC4=N3
InChI
1S/2C9H12N4/c1-12(2)7-13-9-6-4-3-5-8(9)10-11-13;1-12(2)7-13-10-8-5-3-4-6-9(8)11-13/h2*3-6H,7H2,1-2H3
InChI Key
WSGGNMHGHKFSDZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です:
  • ベイリス-ヒルマン反応
  • 環化付加反応
  • 環状および非環式アルキルビニルエーテルのアミノアルキル化
  • 含水ギ酸の熱分解
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
465607-BULK:
465607-250MG:
465607-1G:
465607-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)