Merck
465496
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-(5-isoxazolyl)phenol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6BrNO2
CAS番号:
分子量:
240.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
209-212 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc(Br)cc1-c2ccno2
InChI
1S/C9H6BrNO2/c10-6-1-2-8(12)7(5-6)9-3-4-11-13-9/h1-5,12H
InChI Key
CZXKAQGBZPKRHU-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-Bromo-2-(5-isoxazolyl)phenol ((6E)-4-bromo-6-(2H-1,2-oxazol-5-ylidene)cyclohexa-2,4-dien-1-one), an isoxazole derivative, is useful in chemical synthesis studies.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
465496-BULK:
465496-VAR:
465496-1G:
465496-5G:
試験成績書(COA)