Merck
463868
Sigma-Aldrich
Thulium(III) oxalate hydrate
≥99.99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Tm2(C2O4)3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
601.93 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.99%
反応適合性
core: thulium
reagent type: catalyst
SMILES記法
[H]O[H].O=C1O[Tm](OC1=O)OC(=O)C(=O)O[Tm]2OC(=O)C(=O)O2
InChI
1S/3C2H2O4.H2O.2Tm/c3*3-1(4)2(5)6;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);1H2;;/q;;;;2*+3/p-6
InChI Key
DUELVSSHRTZSBY-UHFFFAOYSA-H
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
463868-BULK:
463868-5G:4548173155135
463868-1G:4548173155128
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)