Merck
463833
Sigma-Aldrich
Scandium(III) oxalate hydrate
≥99.99% trace metals basis
別名:
Scandium oxalate (2:3) hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Sc2(C2O4)3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
353.97 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
形状
powder
SMILES記法
O.O=C1O[Sc](OC1=O)OC(=O)C(=O)O[Sc]2OC(=O)C(=O)O2
InChI
1S/3C2H2O4.H2O.2Sc/c3*3-1(4)2(5)6;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);1H2;;/q;;;;2*+3/p-6
InChI Key
UBLURKQDJDHWDF-UHFFFAOYSA-H
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
463833-5G:4548173155098
463833-1G:4548173155081
463833-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)