Merck
463523
Sigma-Aldrich
N-(Trimethylsilyl)allylamine
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHCH2NHSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
129.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.415 (lit.)
bp
106-109 °C (lit.)
密度
0.77 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)NCC=C
InChI
1S/C6H15NSi/c1-5-6-7-8(2,3)4/h5,7H,1,6H2,2-4H3
InChI Key
FFJKAASRNUVNRT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
23.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
463523-VAR:
463523-1G:
463523-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)