Merck
460567
Sigma-Aldrich
ヨウ化アンチモン(III)
anhydrous, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
別名:
三ヨウ化アンチモン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SbI3
CAS番号:
分子量:
502.47
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード
anhydrous
アッセイ
99.999% trace metals basis
形状
liquid
粒径
−10 mesh
bp
401 °C (lit.)
mp
170 °C (lit.)
密度
4.92 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
I[Sb](I)I
InChI
1S/3HI.Sb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
KWQLUUQBTAXYCB-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves