Merck
459933
Sigma-Aldrich
Z-D-Phenylalaninol
97%
別名:
N-(カルボベンジルオキシ)-D-フェニルアラニノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CH(NHCO2CH2C6H5)CH2OH
CAS番号:
分子量:
285.34
Beilstein:
2221968
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder
光学活性
[α]22/D +30°, c = 1 in chloroform
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
92-95 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
OC[C@@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H19NO3/c19-12-16(11-14-7-3-1-4-8-14)18-17(20)21-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16,19H,11-13H2,(H,18,20)/t16-/m1/s1
InChI Key
WPOFMMJJCPZPAO-MRXNPFEDSA-N
アプリケーション
Employed in the synthesis of biochemically active compounds. For references, see Aldrichimica Acta .
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
459933-VAR:
459933-1G:
459933-5G:
459933-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aldrichimica Acta, 28, 13-13 (1995)