Merck
458554
Sigma-Aldrich
(3S-cis)-(+)-2,3-ジヒドロ-3-イソプロピル-7a-メチルピロロ[2,1-b]オキサゾール-5(7aH)-オン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15NO2
CAS番号:
分子量:
181.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D +41.0°, c = 1 in chloroform
mp
46-49 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)[C@H]1CO[C@]2(C)C=CC(=O)N12
InChI
1S/C10H15NO2/c1-7(2)8-6-13-10(3)5-4-9(12)11(8)10/h4-5,7-8H,6H2,1-3H3/t8-,10-/m1/s1
InChI Key
JOXQDNAGAGXGOK-PSASIEDQSA-N
アプリケーション
High levels of asymmetric induction have been obtained with this chiral bicyclic lactam in cycloadditions, alkylations, conjugate additions, annulations, and dihydroxylations.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
458554-250MG:
458554-BULK:
458554-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Meyers, A.I. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 4359-4359 (1995)
Andres, C.S. Meyers, A.I.
Tetrahedron Letters, 36, 3491-3491 (1995)
Sandham, D.A. Meyers, A.I.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 2511-2511 (1995)
A Rapid and Efficient Approach to Chiral, Nonracemic Aza Sugars from Nonsugars. A Formal Synthesis of 1,4-Dideoxy-1,4-imino-D-lyxitol.
A. I. Meyers et al.
The Journal of organic chemistry, 61(8), 2586-2587 (1996-04-19)
Romo, D. Meyers, A.I.
Tetrahedron, 47, 9503-9503 (1991)