Merck
458392
Sigma-Aldrich
Poly[di(ethylene glycol) adipate]
average Mn ~2,500
別名:
Adipic acid-diethylene glycol polyester, Diethylene glycol-adipic acid copolymer, Oligodiethylene glycol adipate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H[OCH2CH2OCO(CH2)4CO2CH2CH2]nOH
CAS番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
分子量
average Mn ~2,500
屈折率
n20/D 1.476
粘度
11,000 cP(25 °C)(lit.)
mp
<−14 °C
ヒドロキシル官能価
2.0
ヒドロキシル価
45 mg KOH/g
密度
1.192 g/mL at 25 °C
SMILES記法
OCCO.OC(=O)CCCCC(O)=O
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
458392-1L:
458392-250ML:
458392-BULK:
458392-VAR:
試験成績書(COA)