Merck
457361
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-fluoroanisole
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(F)OCH3
CAS番号:
分子量:
160.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.518 (lit.)
bp
160 °C (lit.)
密度
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(Cl)cc1F
InChI
1S/C7H6ClFO/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4H,1H3
InChI Key
QIUCVZDNIUACJN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
457361-1G:
457361-BULK:
457361-VAR:
457361-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)