Merck
455814
Sigma-Aldrich
塩素酸カリウム
≥99.99% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KClO3
CAS番号:
分子量:
122.55
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
crystalline
mp
356 °C (lit.)
SMILES記法
[K+].[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/ClHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame over circleExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Ox. Sol. 1
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第1類:酸化性固体
塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
455814-VAR:
455814-25G:4548173153773
455814-100G:4548173153766
455814-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)