Merck
454893
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethyltetravinyldisiloxane
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3Si(CH=CH2)2]2O
CAS番号:
分子量:
210.42
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
65-68 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](O[Si](C)(C=C)C=C)(C=C)C=C
InChI
1S/C10H18OSi2/c1-7-12(5,8-2)11-13(6,9-3)10-4/h7-10H,1-4H2,5-6H3
InChI Key
BKPKTOIGWIYKJZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
118.4 °F - closed cup
引火点(℃)
48 °C - closed cup