Merck
454176
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylenebis[[4-(4-aminophenoxy)phenyl]methanone]
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(H2NC6H4OC6H4CO)2C6H4
CAS番号:
分子量:
500.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
238 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc(Oc2ccc(cc2)C(=O)c3ccc(cc3)C(=O)c4ccc(Oc5ccc(N)cc5)cc4)cc1
InChI
1S/C32H24N2O4/c33-25-9-17-29(18-10-25)37-27-13-5-23(6-14-27)31(35)21-1-2-22(4-3-21)32(36)24-7-15-28(16-8-24)38-30-19-11-26(34)12-20-30/h1-20H,33-34H2
InChI Key
HKWWRLBGQRLBRM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
454176-BULK:
454176-1G:
454176-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)