Merck
453455
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-グリシジルトリチルエーテル
98%, optical purity ee: 98% (GLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H20O2
CAS番号:
分子量:
316.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
光学活性
[α]20/D +10.5°, c = 1 in chloroform
光学純度
ee: 98% (GLC)
mp
99-102 °C (lit.)
SMILES記法
C1O[C@H]1COC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C22H20O2/c1-4-10-18(11-5-1)22(24-17-21-16-23-21,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-15,21H,16-17H2/t21-/m1/s1
InChI Key
XFSXUCMYFWZRAF-OAQYLSRUSA-N
アプリケーション
このエポキシドとシトシン誘導体、アミン、チオ-ルとを用いる開環反応によって、それぞれ、単純ヘルペスウイルス1型および2型に活性をもつヌクレオチド、脂質アンモニウム塩、リン脂質のチオアナログが最近合成されています。
(R)-(+)-Glycidyl trityl ether may be used in the preparation of (R)-trityl(thiiranylmethyl)ether by reacting with thiourea. It may also be used as a starting material in the multi-step synthesis of (+)-actisonitrile.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
453455-BULK:
453455-VAR:
453455-1G:
453455-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of aminoethanethiol trityl ether ligands for ruthenium-catalysed asymmetric transfer hydrogenation.
Harfouche J, et al.
Tetrahedron Letters, 15(21), 3413-3418 (2004)
Lin, H.-K. Gelb, M.H.
Journal of the American Chemical Society, 115, 3932-3932 (1993)
Bennett, M.J. et al.
Tetrahedron Letters, 36, 2207-2207 (1995)
Brodfuehrer, P.R. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 3243-3243 (1994)
Structure and synthesis of a unique isonitrile lipid isolated from the marine mollusk Actinocyclus papillatus.
Manzo E, et al.
Organic Letters, 13(8), 1897-1899 (2011)