Merck
452793
Sigma-Aldrich
Diethoxymethyloctadecylsilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)17Si(OC2H5)2CH3
CAS番号:
分子量:
386.73
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
197 °C/2 mmHg (lit.)
密度
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](C)(OCC)OCC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
452793-25ML:
452793-BULK:
452793-5ML:
452793-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)