Merck
452475
Sigma-Aldrich
trans-3-Benzoylacrylic acid
97%
別名:
4-Oxo-4-phenyl-2-butenoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5COCH=CHCO2H
CAS番号:
分子量:
176.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
94-97 °C (lit.)
SMILES記法
[H]\C(=C(\[H])C(=O)c1ccccc1)C(O)=O
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
452475-VAR:
452475-BULK:
452475-5G:
452475-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)