Merck
450642
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-isopropyl-4(3H)-quinazolinone
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H13N3O
CAS番号:
分子量:
203.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
mp
104-106 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)C1=Nc2ccccc2C(=O)N1N
InChI
1S/C11H13N3O/c1-7(2)10-13-9-6-4-3-5-8(9)11(15)14(10)12/h3-7H,12H2,1-2H3
InChI Key
LCQQIOWBOMPHSJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
450642-1G:
450642-VAR:
450642-5G:
450642-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)