Merck
449784
Sigma-Aldrich
臭化エルビウム(III)
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
別名:
Erbium bromide, Erbium tribromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ErBr3
CAS番号:
分子量:
406.97
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード
anhydrous
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: erbium
mp
923 °C (lit.)
SMILES記法
Br[Er](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Er/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
GZTUDAKVGXUNIM-UHFFFAOYSA-K
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
449784-BULK:
449784-1G:
449784-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)