Merck
449342
Sigma-Aldrich
2,3,6-トリフルオロベンズアルデヒド
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F3C6H2CHO
CAS番号:
分子量:
160.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.487 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
密度
1.425 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccc(F)c(C=O)c1F
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
168.8 °F
引火点(℃)
76 °C
適用法令
Jan Code
449342-1G:
449342-BULK:
449342-VAR:
449342-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)