Merck
448834
Sigma-Aldrich
硫酸セリウム(III) 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ce2(SO4)3·xH2O
CAS番号:
分子量:
568.42 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
形状
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: cerium
濃度
30-45% Ce (EDTA titration)
密度
2.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O.[Ce+3].[Ce+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ce.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
InChI Key
KKVSNHQGJGJMHA-UHFFFAOYSA-H
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
448834-250G:
448834-VAR:
448834-BULK:
448834-50G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1