Merck
448117
Sigma-Aldrich
2-(2-Chloroacetamido)-4-thiazoleacetic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7ClN2O3S
CAS番号:
分子量:
234.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
SMILES記法
OC(=O)Cc1csc(NC(=O)CCl)n1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)