Merck
446890
Sigma-Aldrich
リチウムジメチルアミド 調整用
10 wt. % in hexanes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NLi
CAS番号:
分子量:
51.02
MDL番号:
濃度
10 wt. % in hexanes
SMILES記法
[Li]N(C)C
InChI
1S/C2H6N.Li/c1-3-2;/h1-2H3;/q-1;+1
InChI Key
YDGSUPBDGKOGQT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
Packaged under nitrogen in Sure/Seal bottles
法的情報
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC