Merck
445428
Sigma-Aldrich
Glycidyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
98%
別名:
2H-Perfluoroethyl glycidyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6F4O2
CAS番号:
分子量:
174.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.349 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
密度
1.38 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)C(F)(F)OCC1CO1
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
125.6 °F - closed cup
引火点(℃)
52 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
445428-50ML:
445428-VAR:
445428-BULK:
445428-10ML:
445428-10KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)