Merck
444820
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asn(Trt)-OH
97%
別名:
Nα-(9-フルオレニルメトキシカルボニル)-Nγ-トリチル-L-アスパラギン, Nα-Fmoc-Nγ-トリチル-L-アスパラギン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H32N2O5
CAS番号:
分子量:
596.67
Beilstein:
4343823
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
97%
光学活性
[α]25/D −14°, c = 1 in methanol
mp
201-204 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)[C@H](CC(=O)NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C38H32N2O5/c41-35(40-38(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28)24-34(36(42)43)39-37(44)45-25-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,39,44)(H,40,41)(H,42,43)/t34-/m0/s1
InChI Key
KJYAFJQCGPUXJY-UMSFTDKQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
Packaged in glass bottles
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)