Merck
444642
Sigma-Aldrich
Benzene-1,3-disulfonyl chloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(SO2Cl)2
CAS番号:
分子量:
275.13
Beilstein:
1118508
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
57-60 °C (lit.)
SMILES記法
ClS(=O)(=O)c1cccc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4Cl2O4S2/c7-13(9,10)5-2-1-3-6(4-5)14(8,11)12/h1-4H
InChI Key
ALIQZUMMPOYCIS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
444642-1G:
444642-10G:
444642-BULK:
444642-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A general simple methodology for synthesis of isonitriles using benzene-1, 3-disulfonyl dichloride.
Ghorbani-Vaghei R, et al.
Letters in Organic Chemistry, 10(1), 37-41 (2013)
Synthesis and Characterization of Cardo Polysulfonates of 1, 1'-Bis (4-Hydroxy Phenyl) Cyclohexane with 1, 3-Benzene and 2, 4-Toluene Disulfonyl Chlorides.
Desai JA, et al.
Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied Chemistry, 33(8), 113-122 (1996)
Synthesis of New C2-Symmetrical Bissulfonamide Ligands and Application in the Enantioselective Addition of Alkynylzinc to Aldehydes and Ketones.
Ni M, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 347(11-13), 1659-1665 (2005)