Merck
443972
Sigma-Aldrich
1-クロロ-2,5-ジフルオロベンゼン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3F2
CAS番号:
分子量:
148.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.478 (lit.)
bp
126-128 °C (lit.)
密度
1.352 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccc(F)c(Cl)c1
アプリケーション
Used for the synthesis of fluorocyclohexadienes by electrochemical fluorination.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
68.0 °F - closed cup
引火点(℃)
20 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
443972-BULK:
443972-VAR:
443972-10G:
443972-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J. Appl. Electrochem., 25, 651-651 (1995)