Merck
443336
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-N-isopropylaniline
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5N(C2H5)CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
163.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.534 (lit.)
bp
223-225 °C (lit.)
密度
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCN(C(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C11H17N/c1-4-12(10(2)3)11-8-6-5-7-9-11/h5-10H,4H2,1-3H3
InChI Key
LHGCJZLKSBOOTD-UHFFFAOYSA-N
詳細
N-Ethyl-N-isopropylaniline-borane is a highly reactive amine-borane adduct. The reaction of diborane gas with neat amine at 0-5°C affords N-ethyl-N-isopropylaniline-borane.
アプリケーション
N-Ethyl-N-isopropylaniline may be used in the preparation of borane-N-ethyl-N-isopropylaniline complex, a reagent used for hydroboration.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
194.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
443336-VAR:
443336-10G:
443336-1G:
443336-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Molecular addition compounds. 11. N-ethyl-N-isopropylaniline-borane, a superior reagent for hydroborations and reductions.
Brown HC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63(!5), 5154-5163 (1998)
Microwave-assisted synthesis of highly substituted aminomethylated 2-pyridones.
Pemberton N, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 69(23), 7830-7835 (2004)