Merck
442135
Sigma-Aldrich
テトラオクチルホスホニウムブロミド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)7]4P(Br)
CAS番号:
分子量:
563.76
Beilstein:
4054965
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
不純物
<1.5% hydrobromic acid
mp
38-43 °C (lit.)
SMILES記法
[Br-].CCCCCCCC[P+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
442135-VAR:
442135-BULK:
442135-5G:
442135-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)