Merck
440620
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-Pentamethylbenzyl alcohol
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)5C6CH2OH
CAS番号:
分子量:
178.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
形状
solid
mp
159-163 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
Cc1c(C)c(C)c(CO)c(C)c1C
InChI
1S/C12H18O/c1-7-8(2)10(4)12(6-13)11(5)9(7)3/h13H,6H2,1-5H3
InChI Key
CMBCAWNOBIGGTE-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
440620-1KG:
440620-VAR:
440620-1G:
440620-10G:
440620-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Carbonium Ions. IX. Monoarylalkyl Cations1, 2.
Deno NC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 82(17), 4719-4723 (1960)
Acid-Catalyzed Dehydration of Substituted Dienediols.
Wigal CT, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60(26), 8421-8423 (1995)