Merck
439843
Sigma-Aldrich
ペンタミジン イセチオン酸塩
98%
別名:
1,5-ビス(p-アミジノフェノキシ)ペンタン ビス(2-ヒドロキシエタンスルホン酸塩), 4,4′-(ペンタメチレンジオキシ)ジベンズアミジン ビス(2-ヒドロキシエタンスルホナート)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2[CH2CH2OC6H4C(=NH)NH2]2·2HOCH2CH2SO3H
CAS番号:
分子量:
592.68
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
188-194 °C (lit.)
SMILES記法
OCCS(O)(=O)=O.OCCS(O)(=O)=O.NC(=N)c1ccc(OCCCCCOc2ccc(cc2)C(N)=N)cc1
InChI
1S/C19H24N4O2.2C2H6O4S/c20-18(21)14-4-8-16(9-5-14)24-12-2-1-3-13-25-17-10-6-15(7-11-17)19(22)23;2*3-1-2-7(4,5)6/h4-11H,1-3,12-13H2,(H3,20,21)(H3,22,23);2*3H,1-2H2,(H,4,5,6)
InChI Key
YBVNFKZSMZGRAD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
439843-VAR:
439843-1G:
439843-BULK:
439843-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tadeo Moreno et al.
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, 66(Pt 3), 251-257 (2010-02-25)
The coiled-coil structure formed by the complex of the DNA duplex d(ATATATATAT)(2) with pentamidine is presented. The duplex was found to have a mixed structure containing Watson-Crick and Hoogsteen base pairs. The drug stabilizes the coiled coil through the formation
Juan D Unciti-Broceta et al.
PLoS pathogens, 11(6), e1004942-e1004942 (2015-06-26)
African trypanosomiasis is a deadly neglected disease caused by the extracellular parasite Trypanosoma brucei. Current therapies are characterized by high drug toxicity and increasing drug resistance mainly associated with loss-of-function mutations in the transporters involved in drug import. The introduction