Merck
439495
Sigma-Aldrich
4,4,4-Trifluoro-3-methyl-2-butenoic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C(CH3)=CHCO2H
CAS番号:
分子量:
154.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
bp
158-163 °C (lit.)
mp
28-30 °C (lit.)
密度
1.318 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C\C(=C\C(O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5F3O2/c1-3(2-4(9)10)5(6,7)8/h2H,1H3,(H,9,10)/b3-2-
InChI Key
QRRCTLYMABZQCS-IHWYPQMZSA-N
アプリケーション
Employed in the synthesis of trifluoromethylated hydrindenes.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
439495-BULK:
439495-VAR:
439495-10G:
439495-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bull. Soc. Chim. Belg., 103, 263-263 (1994)