Merck
438375
Sigma-Aldrich
テトラメチルアンモニウムホルマート 溶液
30 wt. % in H2O, ≥99.99% trace metals basis
別名:
ギ酸 テトラメチルアンモニウム塩 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)4N(HCOO)
CAS番号:
分子量:
119.16
Beilstein:
3916177
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
liquid
濃度
30 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.364
bp
102 °C
密度
1.02 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[H]C([O-])=O.C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.CH2O2/c1-5(2,3)4;2-1-3/h1-4H3;1H,(H,2,3)/q+1;/p-1
InChI Key
WWIYWFVQZQOECA-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
438375-BULK:
438375-100ML:
438375-500ML:
438375-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)