Merck
438235
Sigma-Aldrich
硝酸ヒドロキシルアンモニウム 溶液
24 wt. % in H2O, 99.999%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NOH · HNO3
CAS番号:
分子量:
96.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99.999%
形状
liquid
濃度
24 wt. % in H2O
密度
1.118 g/mL at 25 °C
SMILES記法
NO.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3NO/c2-1(3)4;1-2/h(H,2,3,4);2H,1H2
InChI Key
NILJXUMQIIUAFY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Bone marrow
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
438235-VAR:
438235-100ML:
438235-BULK:
438235-500ML:
試験成績書(COA)